Merck
ENA447956447
Enamine
(3-chloro-4-ethoxyphenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-chloro-4-ethoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H12ClNO/c1-2-12-9-4-3-7(6-11)5-8(9)10/h3-5H,2,6,11H2,1H3
InChI Key
UYKPNTVWIUIXFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204709
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204709
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)