Merck
ENA444724691
Enamine
2-aminopentane-1,5-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
119.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-amino-1,5-pentanediol
Inchi Code
1S/C5H13NO2/c6-5(4-8)2-1-3-7/h5,7-8H,1-4,6H2
InChI Key
UEDDHBVGNLVMRQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201967
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201967
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)