Merck
ENA444724459
Enamine
3-amino-3-methyl-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)butan-1-one dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-amino-3-methyl-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)butan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H23N3O.2ClH/c1-15(2,16)12-14(19)18-10-8-17(9-11-18)13-6-4-3-5-7-13;;/h3-7H,8-12,16H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
IXOQHBXWIPCLFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200213
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200213
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)