Merck
ENA444724180
Enamine
(3,5-dimethylphenyl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3,5-dimethylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO2S/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-13(10,11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI Key
LXZAHTSJMDUARB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200668
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200668
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)