Merck
ENA444724128
Enamine
3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.6
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10F3N.ClH/c1-4(2,3-9)5(6,7)8;/h3,9H2,1-2H3;1H
InChI Key
HYOBPNPGYNGODH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202546
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202546
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)