Merck
ENA444723992
Enamine
5-bromo-N-[(pyridin-4-yl)methyl]pyridin-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.59
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-N-(pyridin-4-ylmethyl)pyridin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10BrN3.ClH/c12-10-5-11(8-14-7-10)15-6-9-1-3-13-4-2-9;/h1-5,7-8,15H,6H2;1H
InChI Key
ZNLFMIUJZSUCAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200912
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200912
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)