Merck
ENA444723633
Enamine
(3-methylpyrrolidin-3-yl)methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-methylpyrrolidin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.2ClH/c1-6(4-7)2-3-8-5-6;;/h8H,2-5,7H2,1H3;2*1H
InChI Key
BGRWIFGQJSEOGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199654
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199654
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)