Merck
ENA444723393
Enamine
2-(3-fluorophenyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(3-fluorophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H13FN2/c11-9-3-1-2-8(6-9)10-7-12-4-5-13-10/h1-3,6,10,12-13H,4-5,7H2
InChI Key
AWAUULFUTVPSTI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198392
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198392
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)