Merck
ENA432539569
Enamine
(1r,3r)-3-(3-methylphenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.71
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1r,3r)-3-(m-tolyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c1-8-3-2-4-9(5-8)10-6-11(12)7-10;/h2-5,10-11H,6-7,12H2,1H3;1H/t10-,11-;
InChI Key
QVUWSAYYZHWFPK-PFWPSKEQSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196168
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196168
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)