Merck
ENA432539181
Enamine
rac-(1R,2S)-2-cyclopropylcyclopropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1S,2R)-[1,1'-bi(cyclopropan)]-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c7-6-3-5(6)4-1-2-4;/h4-6H,1-3,7H2;1H/t5-,6+;/m0./s1
InChI Key
UBHNADOHXYECIS-RIHPBJNCSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196215
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196215
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)