Merck
ENA432538501
Enamine
1-(but-3-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(3-butenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-2-3-4-8(5-6-8)7(9)10/h2H,1,3-6H2,(H,9,10)
InChI Key
MEIRLRSYCXKDQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193415
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193415
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)