Merck
ENA429361660
Enamine
3-bromo-3-methylbut-1-yne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.01
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-bromo-3-methyl-1-butyne
Inchi Code
1S/C5H7Br/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3
InChI Key
AETOGZWYRRUFFS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91996
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)