Merck
ENA429361381
Enamine
4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7FO2/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)12)7(5)4-6/h1-2,4,8H,3H2,(H,11,12)
InChI Key
FECFIGBNSKXRJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192510
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192510
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)