Merck
ENA429361043
Enamine
1-methanesulfonylcyclopropane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
118-120
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H8O4S/c1-10(8,9)5(2-3-5)4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
SSESRMFTJIQDNB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191495
Melting Point
118-120
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191495
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)