Merck
ENA429360335
Enamine
tert-butyl 1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
tert-butyl 1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18F3NO2/c1-10(2,3)17-9(16)8-4-5-15(6-8)7-11(12,13)14/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
LTOQAOLLIKVIKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190146
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190146
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)