Merck
ENA429360047
Enamine
3-(thiophen-2-yl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
79-83
Iupac Name
3-(2-thienyl)phenol
Inchi Code
1S/C10H8OS/c11-9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-12-10/h1-7,11H
InChI Key
JNRLPFAEBJQNQG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189220
Melting Point
79-83
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189220
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)