Merck
ENA429359645
Enamine
3-[(benzylamino)methyl]-2-methyloxolan-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-((benzylamino)methyl)-2-methyltetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-11-13(15,7-8-16-11)10-14-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,14-15H,7-10H2,1H3
InChI Key
OJZFCODDXKJJIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188323
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188323
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)