Merck
ENA429359607
Enamine
tert-butyl N-(1-cyclopentyl-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.35
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl (1-cyclopentyl-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)8-10-6-4-5-7-10/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI Key
ZLEBLWDLKHDYEW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188237
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188237
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)