Merck
ENA429358277
Enamine
2-(hydroxymethyl)prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
102.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(hydroxymethyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C4H6O3/c1-3(2-5)4(6)7/h5H,1-2H2,(H,6,7)
InChI Key
AAMTXHVZOHPPQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147050
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147050
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)