Merck
ENA428683627
Enamine
N'-hydroxyoxolane-2-carboximidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.15
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
N'-hydroxytetrahydro-2-furancarboximidamide
Inchi Code
1S/C5H10N2O2/c6-5(7-8)4-2-1-3-9-4/h4-5H,1-3,6H2
InChI Key
GXBRYNLAXHBYGQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186773
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186773
  • 最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)