Merck
ENA428683590
Enamine
2-methoxy-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-methoxy-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H9NO2S/c1-9-4-5(8)6-7-2-3-10-6/h2-3,5,8H,4H2,1H3
InChI Key
CPBLBIZMGLWKAW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185933
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185933
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)