Merck
ENA428683471
Enamine
2-hydroxybutanimidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.6
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,1-diaminobutan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(7)4(5)6;/h4H,2,5-6H2,1H3;1H
InChI Key
KQQSIIOYLIEKOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185436
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185436
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)