Merck
ENA428683296
Enamine
(4-ethylphenyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
220-222
Iupac Name
(4-ethylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N.ClH/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8;/h3-6H,2,7,10H2,1H3;1H
InChI Key
CNLRDZVFVXOEHT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184079
Melting Point
220-222
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184079
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)