Merck
ENA428682684
Enamine
4-oxo-6-phenoxy-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-oxo-6-phenoxy-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H11NO4/c18-15-12-8-11(21-10-4-2-1-3-5-10)6-7-14(12)17-9-13(15)16(19)20/h1-9H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
NTPGNGGZYMRORF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180119
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180119
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)