Merck
ENA428074312
Enamine
4-fluoro-2,5-dimethylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
mp
80-81
Iupac Name
4-fluoro-2,5-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-5-4-8(10)6(2)3-7(5)9/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI Key
YFSLBELJYPLIHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181617
Melting Point
80-81
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181617
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)