Merck
ENA428074168
Enamine
4,5-dichlorothiophene-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.04
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4,5-dichlorothiophene-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HCl2NS/c6-4-3(1-8)2-9-5(4)7/h2H
InChI Key
GLUMTSGBCKJDHN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180868
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180868
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)