Merck
ENA428073979
Enamine
5-bromo-4-methoxy-1-methyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.03
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-4-methoxy-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H7BrN2O/c1-8-5(6)4(9-2)3-7-8/h3H,1-2H3
InChI Key
NJZVAMRAUGUSDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179958
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179958
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)