Merck
ENA428073913
Enamine
(but-3-yn-1-yl)diethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N,N-diethyl-3-butyn-1-amine
Inchi Code
1S/C8H15N/c1-4-7-8-9(5-2)6-3/h1H,5-8H2,2-3H3
InChI Key
CGSBVEHGUHCRCB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179525
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)