Merck
ENA428073785
Enamine
2-hydroxypent-4-ynoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
114.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
61-63
Iupac Name
2-hydroxy-4-pentynoic acid
Inchi Code
1S/C5H6O3/c1-2-3-4(6)5(7)8/h1,4,6H,3H2,(H,7,8)
InChI Key
ZSZOFTSMZOGZGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179179
Melting Point
61-63
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179179
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)