Merck
ENA428073059
Enamine
[(pent-4-en-1-yloxy)methyl]benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
[(4-pentenyloxy)methyl]benzene
Inchi Code
1S/C12H16O/c1-2-3-7-10-13-11-12-8-5-4-6-9-12/h2,4-6,8-9H,1,3,7,10-11H2
InChI Key
HGTJLOSSHOFXQI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177366
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177366
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)