Merck
ENA428072826
Enamine
8-methoxy-3-methylquinolin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
8-methoxy-3-methylquinolin-4-amine
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-7-6-13-11-8(10(7)12)4-3-5-9(11)14-2/h3-6H,1-2H3,(H2,12,13)
InChI Key
HNYJDSVTOYNOLT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176455
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176455
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)