Merck
ENA428072515
Enamine
(1-ethyl-1H-pyrrol-3-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1-ethyl-1H-pyrrol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2.ClH/c1-2-9-4-3-7(5-8)6-9;/h3-4,6H,2,5,8H2,1H3;1H
InChI Key
WJHCBVQQXKJWOP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177582
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177582
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)