Merck
ENA424046247
Enamine
(but-3-yn-1-yl)dimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
97.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N,N-dimethyl-3-butyn-1-amine
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-4-5-6-7(2)3/h1H,5-6H2,2-3H3
InChI Key
WSCWSMUKWIYUFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91739
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)