Merck
ENA423209881
Enamine
4-(2,4-dichlorophenyl)butan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(2,4-dichlorophenyl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C10H13Cl2N/c11-9-5-4-8(10(12)7-9)3-1-2-6-13/h4-5,7H,1-3,6,13H2
InChI Key
MSTSHIHUFNUUMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171663
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171663
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)