Merck
ENA423206413
Enamine
N-(propan-2-yl)quinolin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-isopropyl-3-quinolinamine
Inchi Code
1S/C12H14N2/c1-9(2)14-11-7-10-5-3-4-6-12(10)13-8-11/h3-9,14H,1-2H3
InChI Key
PVIQJPNURFLZSD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166845
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166845
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)