Merck
ENA423200697
Enamine
2-fluoro-3-methylbutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
120.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
49-50
Iupac Name
2-fluoro-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H9FO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
DPPSUGSPUHMWEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160505
Melting Point
49-50
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160505
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)