Merck
ENA423200186
Enamine
3,3-dimethylthiomorpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3,3-dimethylthiomorpholine
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-6(2)5-8-4-3-7-6/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
CQQZUNZROLXKHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118390
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118390
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)