Merck
ENA423200162
Enamine
methyl 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-10-8(9)6-4-5-2-3-7(6)11-5/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI Key
UYMKMUZNHJKUQB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156773
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156773
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)