Merck
ENA423199954
Enamine
(1H-imidazol-2-yl)(pyridin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1H-imidazol-2-yl)(pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H9N3O/c13-8(9-11-5-6-12-9)7-3-1-2-4-10-7/h1-6,8,13H,(H,11,12)
InChI Key
OFBBGFDBSZQPJA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160196
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160196
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)