Merck
ENA413172710
Enamine
2-propoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-propoxy-5-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C10H12F3NO/c1-2-5-15-9-4-3-7(6-8(9)14)10(11,12)13/h3-4,6H,2,5,14H2,1H3
InChI Key
OZERIEQOZGPKHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35423
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35423
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)