Merck
ENA413172341
Enamine
(2-methoxy-5-methylphenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-methoxy-5-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7-3-4-9(11-2)8(5-7)6-10/h3-5H,6,10H2,1-2H3
InChI Key
XQXMDYVBIZPDHE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31786
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31786
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)