Merck
ENA413172002
Enamine
1,5-dimethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5-3-7-6(4-9)8(5)2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KXTVDKIRYKCHRB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155271
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155271
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)