Merck
ENA413171605
Enamine
2-bromo-5-(bromomethyl)thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.96
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-5-(bromomethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H4Br2S/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2H,3H2
InChI Key
OECAOMHGRQHCGG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155515
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155515
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)