Merck
ENA413171549
Enamine
ethyl 3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]thiazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO2S/c1-2-14-11(13)8-3-4-10-9(7-8)12-5-6-15-10/h3-4,7,12H,2,5-6H2,1H3
InChI Key
WEBVPJXZRILETE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157439
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157439
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)