Merck
ENA413171507
Enamine
methyl 4-methoxycyclohexane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 4-methoxycyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
GPABZOTWBDPXNZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156703
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156703
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)