Merck
ENA413170892
Enamine
1-benzylpyrrolidine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-benzylpyrrolidine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N2/c13-9-12-7-4-8-14(12)10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-8,10H2
InChI Key
UWHFYOCFQGYYIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154049
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154049
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)