Merck
ENA413170641
Enamine
2-amino-6-tert-butylphenol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.7
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-amino-6-(tert-butyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-10(2,3)7-5-4-6-8(11)9(7)12;/h4-6,12H,11H2,1-3H3;1H
InChI Key
NMZKXPBRFGSRTR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153159
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153159
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)