Merck
ENA413170559
Enamine
potassium 3-[3-(dimethylamino)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
potassium 3-(3-(dimethylamino)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C7H11N3O3.K/c1-10(2)7-8-5(13-9-7)3-4-6(11)12;/h3-4H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
LWPQWZPQSDTJLZ-UHFFFAOYSA-M
保管温度
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152913
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152913
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)