Merck
ENA413170408
Enamine
2-[(6-chloropyrazin-2-yl)oxy]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.57
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
[(6-chloro-2-pyrazinyl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O3/c7-4-1-8-2-5(9-4)12-3-6(10)11/h1-2H,3H2,(H,10,11)
InChI Key
UHGGLVGAAJWJIS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152511
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152511
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)