Merck
ENA413166427
Enamine
1-isocyanato-2-(methylsulfanyl)ethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
117.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-isocyanato-2-(methylsulfanyl)ethane
Inchi Code
1S/C4H7NOS/c1-7-3-2-5-4-6/h2-3H2,1H3
InChI Key
AAEBLLZFCQTPAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141624
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141624
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)